methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR959687-1G OR959687-5G
APOSOR959687-1GEA 24.6 EUR
APOSOR959687-1G APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Kaava: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11975090
CAS-numero: 29681-39-8