Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR957645-1G
APOSOR957645-1GEA 636 EUR
APOSOR957645-1G
Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23111306
CAS-numero: 68747-24-0