1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR957449-1G
APOSOR957449-1GEA 523 EUR
APOSOR957449-1G
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol
Kaava: C₈H₁₂N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26070663
CAS-numero: 1566287-80-6