4-Kloori-2-nitrotolueeni 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 125 EUR
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Kloori-2-nitrotolueeni 98%
4-Kloori-2-nitrotolueeni
Kaava: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007215
CAS-numero: 89-59-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR