Methyl-6-bromonicotinate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 67.2 EUR
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Methyl-6-bromonicotinate
Kaava: C₇H₆BrNO₂
Sulamispiste: 106…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972371
CAS-numero: 26218-78-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR