Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR955843-1G OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA 67.2 EUR
APOSOR955843-1G APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Kaava: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13182371
CAS-numero: 1194-97-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR