Phenylmaleic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR955233-1G OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA 517 EUR
APOSOR955233-1G APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Kaava: C₁₀H₈O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075740
CAS-numero: 16110-98-8