(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR954050-10G OR954050-1G OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA 1010 EUR
APOSOR954050-10G APOSOR954050-1G APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Kaava: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01672404
CAS-numero: 1878-58-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR