Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR953363-25G OR953363-5G
APOSOR953363-25GEA 86.2 EUR
APOSOR953363-25G APOSOR953363-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Kaava: C₇H₈O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234332
CAS-numero: 81452-54-2