4-(2-Thienyl)butyric acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 869 EUR
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
4-(2-Thienyl)butyric acid
Kaava: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005463
CAS-numero: 4653-11-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR