Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR953064-1G OR953064-5G
APOSOR953064-1GEA 0 EUR
APOSOR953064-1G APOSOR953064-5G
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Kaava: C₅H₅NO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18075580
CAS-numero: 55842-56-3