1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR953037-1G OR953037-250MG
APOSOR953037-1GEA 520 EUR
APOSOR953037-1G APOSOR953037-250MG
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine
Kaava: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07374481
CAS-numero: 503417-30-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR