N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 180 EUR
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Kaava: C₈H₉N₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11184481
CAS-numero: 380605-28-7