5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 225 EUR
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Kaava: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00223638
CAS-numero: 39268-74-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR