5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 701 EUR
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Kaava: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00839435
CAS-numero: 6271-81-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR