Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 139 EUR
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Kaava: C₈H₁₃NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD15144251
CAS-numero: 61995-19-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR