4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 687 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
Sulamispiste: 153 - 155 °C
MDL numero: MFCD17000469
CAS-numero: 62577-90-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR