4-Methylvaleryl chloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR939142-100G OR939142-25G OR939142-5G
APOSOR939142-100GEA 1040 EUR
APOSOR939142-100G APOSOR939142-25G APOSOR939142-5G
4-Methylvaleryl chloride 97%
4-Methylvaleryl chloride
Kaava: C₆H₁₁ClO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00018814
CAS-numero: 38136-29-7