Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 373 EUR
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Kaava: C₁₀H₁₄O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 17673-68-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR