Butane-2-sulphonyl chloride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 74.6 EUR
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Kaava: C₄H₉ClO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973899
CAS-numero: 4375-72-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR