1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR938341-1G OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA 775 EUR
APOSOR938341-1G APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Kaava: C₃H₁₀ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00231456
CAS-numero: 6084-54-4