(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR938135-10G OR938135-1G OR938135-5G
APOSOR938135-10GEA 394 EUR
APOSOR938135-10G APOSOR938135-1G APOSOR938135-5G
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid
Kaava: C₆H₁₀O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00671562
CAS-numero: 1115-81-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR