Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 205 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Kaava: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00671533
CAS-numero: 381670-33-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR