N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR937984-1G OR937984-25G OR937984-5G OR937984-10G
APOSOR937984-1GEA 22 EUR
APOSOR937984-1G APOSOR937984-25G APOSOR937984-5G APOSOR937984-10G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Kaava: C₈H₉NO₃
Sulamispiste: 65…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010642
CAS-numero: 3426-71-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR