Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR937767-1G OR937767-25G OR937767-5G
APOSOR937767-1GEA 0 EUR
APOSOR937767-1G APOSOR937767-25G APOSOR937767-5G
Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Trimethylsilylmethyl acetate
Kaava: C₆H₁₄O₂Si
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009650
CAS-numero: 2917-65-9