4-Iodobenzylamine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 22 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉ClIN
Sulamispiste: 275…280 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039324
CAS-numero: 59528-27-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR