1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR936449-10G OR936449-1G OR936449-5G
APOSOR936449-10GEA 768 EUR
APOSOR936449-10G APOSOR936449-1G APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Kaava: C₁₀H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059775
CAS-numero: 14212-87-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR