Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR933169-1G OR933169-25G
APOSOR933169-1GEA 0 EUR
APOSOR933169-1G APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Kaava: C₅H₁₀ClNO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03250329
CAS-numero: 35856-62-3