(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR930741-5G
APOSOR930741-5GEA 62.9 EUR
APOSOR930741-5G
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Kaava: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09952017
CAS-numero: 894493-95-9