tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR930419-100MG OR930419-1G OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA 131 EUR
APOSOR930419-100MG APOSOR930419-1G APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Kaava: C₉H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12820298
CAS-numero: 1107620-72-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR