Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 151 EUR
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Kaava: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09994219
CAS-numero: 112566-20-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR