(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR927946-1G OR927946-250MG
APOSOR927946-1GEA 417 EUR
APOSOR927946-1G APOSOR927946-250MG
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Kaava: C₁₀H₁₆ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10687270
CAS-numero: 37806-33-0