Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 687 EUR
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Kaava: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739260
CAS-numero: 885275-83-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR