5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 301 EUR
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Kaava: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09907911
CAS-numero: 89976-56-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR