Triklooriasetyyli-isosyanaatti 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 431 EUR
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Triklooriasetyyli-isosyanaatti 95%
Triklooriasetyyli-isosyanaatti
  • May form small amount of sediment.
Kaava: C₃Cl₃NO₂
Kiehumispiste: 80…85 °C
Tiheys: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 65 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002033
CAS-numero: 3019-71-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III