Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR925357-1G OR925357-250MG
APOSOR925357-1GEA 50.5 EUR
APOSOR925357-1G APOSOR925357-250MG
Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-5-carboxylate
Kaava: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06204278
CAS-numero: 16675-59-5