4-Phenylbutyryl chloride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR925349-1G OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA 74.6 EUR
APOSOR925349-1G APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Kaava: C₁₀H₁₁ClO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00798080
CAS-numero: 18496-54-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR