2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 38 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₉H₉NO
Kiehumispiste: 114…155 °C
Tiheys: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013853
CAS-numero: 51163-29-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR