2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 24.6 EUR
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Kaava: C₁₁H₁₆O
Sulamispiste: 30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004472
CAS-numero: 103-05-9