2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 149 EUR
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Kaava: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07778990
CAS-numero: 4079-54-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR