Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR922945-10G OR922945-1G OR922945-5G
APOSOR922945-10GEA 330 EUR
APOSOR922945-10G APOSOR922945-1G APOSOR922945-5G
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Kaava: C₉H₁₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037158
CAS-numero: 15111-56-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR