Metyyli-4-hydroksibentsoaatti 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 22 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
Metyyli-4-hydroksibentsoaatti 98%
Metyyli-4-hydroksibentsoaatti
Kaava: HOC₆H₄CO₂CH₃
Sulamispiste: 125…128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002352
CAS-numero: 99-76-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR