5-Ethyl-2-furaldehyde 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 146 EUR
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
5-Ethyl-2-furaldehyde
Kaava: C₇H₈O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00030605
CAS-numero: 23074-10-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR