Ethyl-4-pentenoate 96%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR921169-100G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 270 EUR
APOSOR921169-100G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Kaava: C₇H₁₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036562
CAS-numero: 1968-40-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR