2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 203 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Kaava: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01549685
CAS-numero: 24945-13-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR