H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 462 EUR
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Kaava: C₅H₁₁NO₂·HCl
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973252
CAS-numero: 20045-77-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR