Benzyloxyacetyl chloride 96%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 0 EUR
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Kaava: C₉H₉ClO₂
Kiehumispiste: 105…107 °C/5mmHg
Tiheys: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00010768
CAS-numero: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR