Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR917632-100G OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA 71.6 EUR
APOSOR917632-100G APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015000
CAS-numero: 16466-61-8