3-Metyyli-1-fenyyli-2-butanoni 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR916904-25G OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA 1010 EUR
APOSOR916904-25G APOSOR916904-5G
3-Metyyli-1-fenyyli-2-butanoni 95%
3-Metyyli-1-fenyyli-2-butanoni
Kaava: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040487
CAS-numero: 2893-05-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR