5-Metyyli-3-heksanoni 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 622 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Metyyli-3-heksanoni 95%
5-Metyyli-3-heksanoni
Kaava: C₇H₁₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009319
CAS-numero: 623-56-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR